Merck
604100
Iodoacetic acid-2-13C
99 atom % 13C
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
I13CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.94
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
mp
77-79 °C (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[13CH2]I
InChI
1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1
InChI key
JDNTWHVOXJZDSN-OUBTZVSYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
55757-50-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)