Merck
717126
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-1H-indazole
97%
Synonim(y):
1H-Indazol-5-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
186-191 °C
ciąg SMILES
Oc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H6N2O/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8-9-7/h1-4,10H,(H,8,9)
Klucz InChI
ZHDXWEPRYNHNDC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)