Przejdź do
702285
Indazole-5-carboxaldehyde
96%
Synonim(y):
5-Formyl-1H-indazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
369,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
369,75 zł
Cena katalogowa493,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
mp
115-119 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
O=Cc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C8H6N2O/c11-5-6-1-2-8-7(3-6)4-9-10-8/h1-5H,(H,9,10)
InChI key
YJKMYHNMBGQQQZ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
702439708119
description
96%
description
95%
description
95%
assay
96%
assay
95%
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
mp
115-119 °C
mp
181-185 °C
mp
190-195 °C
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde
functional group
chloro, aldehyde
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)