Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 175,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 701,00 zł 525,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.00
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n
bp
185-188 °C/760 mmHg
density
1.558 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
SMILES string
Cn1cc(Br)cn1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,1H3
InChI key
IXJSDKIJPVSPKF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 96% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 96% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index - |
| density 1.558 g/mL at 25 °C | density 1.585 g/mL at 25 °C | density 1.757 g/mL at 25 °C | density 0.92 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 185-188 °C/760 mmHg | bp 204-210 °C/760 mmHg | bp - | bp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
199.9 °F
flash_point_c
93.3 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?