Key Documents
71620
Sodium hydride
powder (moistened with oil), 55-65% (gas-volumetric)
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder (moistened with oil)
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
55-65% (gas-volumetric)
mp
800 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na]
InChI
1S/Na.H
Klucz InChI
MPMYQQHEHYDOCL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1 - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?