Merck
716049
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(mercaptomethyl)biphenyl
97%
Synonim(y):
[1,1′-Biphenyl]-4,4′-dimethanethiol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
148-152 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
SCc1ccc(cc1)-c2ccc(CS)cc2
InChI
1S/C14H14S2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8,15-16H,9-10H2
Klucz InChI
XFHIDPOTWOFDEM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jianli Zhao et al.
The journal of physical chemistry letters, 6(24), 4986-4990 (2015-12-01)
Incorporating single-electron tunneling (SET) of metallic nanoparticles (NPs) into modern electronic devices offers great promise to enable new properties; however, it is technically very challenging due to the necessity to integrate ultrasmall (<10 nm) particles into the devices. The nanosize
Produkty
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.