Przejdź do
713066
1-Butyl-3-methylimidazolium iodide
99%
Synonim(y):
BMIMI
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
439,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5836286
Assay:
≥98.5% (HPLC), 99%
Form:
liquid
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC), 99%
form
liquid
impurities
≤0.5% water
anion traces
bromide (Br-): ≤25 mg/kg, chloride (Cl-): ≤25 mg/kg, fluoride (F-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES string
[I-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.HI/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
XREPTGNZZKNFQZ-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Butyl-3-methylimidazolium iodide is a room temperature ionic liquid (RTIL).
Application
BMImI can be used as a non-volatile electrolyte in dye-sensitized photochemical cells. It can also be used as a stabilizer/promotor/reaction medium for the transition metal catalyzed biphasic oxidative cyclocarbonylation of β-aminoalcohols and 2-aminophenol to form the corresponding 2-oxazolidinones.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
49637
description
99%
description
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC), 99%
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
impurities
≤0.5% water
impurities
≤50 mg/kg chloride and bromide, ≤0.3% water
anion traces
chloride (Cl-): ≤25 mg/kg, bromide (Br-): ≤25 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg, fluoride (F-): ≤10 mg/kg
anion traces
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
433.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
223 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)