713031
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide
97%
Synonim(y):
EMIMI
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥96.5% (HPLC)
97%
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤0.5% water
ciąg SMILES
[I-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.HI/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
IKQCDTXBZKMPBB-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3