Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 165,00 zł |
11 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 439,00 zł |
Informacje o tej pozycji
165,00 zł
Quality Segment
assay
99.7% trace metals basis
form
wire
autoignition temp.
860 °F
reaction suitability
core: titanium
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
diam.
0.25 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description wire, diam. 0.25 mm, 99.7% trace metals basis | description IRMM®, certified reference material, 0.5 mm foil | description rod, 200mm, diameter 25mm, annealed, 99.6+% | description foil, thickness 0.002 mm, size 25 × 25 mm, high purity 99.99+% |
| assay 99.7% trace metals basis | assay - | assay 99.60% | assay ±99.99%, ≥99.99% |
| form wire | form - | form rod | form foil |
| resistivity 42.0 μΩ-cm, 20°C | resistivity 42.0 μΩ-cm, 20°C | resistivity 42.0 μΩ-cm, 20°C | resistivity 42.0 μΩ-cm, 20°C |
| density 4.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.5 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 3287 °C (lit.) | bp 3287 °C (lit.) | bp 3287 °C (lit.) | bp 3287 °C (lit.) |
| mp 1660 °C (lit.) | mp 1660 °C (lit.) | mp 1660 °C (lit.) | mp 1660 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?