Merck
712752
Sigma-Aldrich
6-Azido-6-deoxy-D-galactose
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
6-azido-6-deoksygalaktoza
Wybierz wielkość
50 MG
1420,00 zł
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1420,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.17
Beilstein:
7569066
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D 57.0±4.0°, c = 1 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-1-2-3(10)4(11)5(12)6(13)14-2/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1
Klucz InChI
CMLRUUHRGSJVMD-SVZMEOIVSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)