Kluczowe dokumenty
712760
6-Azido-6-deoxy-D-glucose
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
6-Deoksy-6-azido-D-glukoza
Wybierz wielkość
2250,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2250,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D +59.0±3.0°, c = 0.2 in H2O
skład
carbon, 34.4-35.8%
nitrogen, 20.0-21.0%
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-1-2-3(10)4(11)5(12)6(13)14-2/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
Klucz InChI
CMLRUUHRGSJVMD-GASJEMHNSA-N
Zastosowanie
- Visualization of Protein-Specific Glycation in Living Cells via Bioorthogonal Chemical Reporter.: This study by Shao et al. explores the use of 6-Azido-6-deoxy-ᴅ-glucose as a chemical reporter to visualize protein-specific glycation in living cells. The research demonstrates the application of bioorthogonal chemistry in detecting and imaging glycoconjugates, providing insights into cellular processes and potential pathways for drug delivery systems (Shao et al., 2022).
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?