Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1020,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 22.5±1.0°, c = 1 in H2O
reaction suitability
reaction type: click chemistry
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-3-5(12)4(11)2(1-10)14-6(3)13/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6?/m1/s1
InChI key
URARQBMUQIRZQO-IVMDWMLBSA-N
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description ≥98.0% (HPLC) | description - | description 97% |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay 97% |
| reaction suitability reaction type: click chemistry | reaction suitability reaction type: click chemistry | reaction suitability reaction type: click chemistry | reaction suitability reaction type: click chemistry |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| optical activity [α]/D 22.5±1.0°, c = 1 in H2O | optical activity [α]/D 57.0±4.0°, c = 1 in H2O | optical activity - | optical activity [α]20/D +14.8°, c = 1% in DMSO |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?