Merck
710792
Sigma-Aldrich
18-Hydroxycorticosterone-9,11,12,12-d4
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Synonim(y):
4-Pregnene-11ß,18,21-triol-3,20-dione-d4
Wybierz wielkość
1 MG
15 817,50 zł
15 817,50 zł
Cena katalogowa16 650,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
15 817,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21D4H26O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
15 817,50 zł
Cena katalogowa16 650,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])[C@]([2H])(O)[C@@]2([2H])[C@@H](CCC3=CC(=O)CC[C@]23C)[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]14CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,14-17,19,22-23,25H,2-7,9-11H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1/i9D2,17D,19D
Klucz InChI
HFSXHZZDNDGLQN-NREATFFYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
To best serve customer requests, each order is packaged and shipped on demand approximately 2 weeks after receipt of an order. If you have questions regarding availability and price, please contact the Stable Isotope Customer Service Group at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at [email protected].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)