Merck
793337
Hexanoyl-L-carnitine-d3 (N-methyl-d3) hydrochloride
98 atom % D, 97% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH[OCO(CH2)4CH3]CH2N(CH3)2(CD3)Cl
Masa cząsteczkowa:
298.82
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
powder
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
powder
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C[C@H](OC(CCCCC)=O)CC([O-])=O)C([2H])([2H])[2H].Cl
InChI
1S/C14H27NO3.ClH/c1-5-6-7-8-13(16)9-12(10-14(17)18)11-15(2,3)4;/h12H,5-11H2,1-4H3;1H/t12-;/m1./s1/i2D3;
InChI key
VIDZFMLSDIQWCV-DDTNMFHSSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)