Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7730,00 zł
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
97% (CP)
form
solution
concentration
100 μg/mL in ethanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
application(s)
detection
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](CC[C@H](O)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C1CCC([C@]1(C)CCC/2)C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O3/c1-18-8-12-22(28)17-21(18)11-10-20-7-6-16-27(5)23(13-14-24(20)27)19(2)9-15-25(29)26(3,4)30/h10-11,19,22-25,28-30H,1,6-9,12-17H2,2-5H3/b20-10+,21-11-/t19-,22+,23?,24?,25+,27-/m1/s1/i3D3,4D3
InChI key
FCKJYANJHNLEEP-PRFFRHJRSA-N
General description
(24R),24,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 is a deuterated metabolite of vitamin D3 wherein methyl protons of C-26, C-27 carbons are replaced by deuterium.
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity - | isotopic purity 97 atom % D |
| mass shift M+6 | mass shift M+3 | mass shift - | mass shift M+3 |
| assay 97% (CP) | assay 98% (CP) | assay ≥95% (R Isomer), ≥97% (CP) | assay 98% (CP) |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?