Przejdź do
740195
25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) solution
50 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
25-Hydroxycalciferol (6,19,19-d3) solution, 25-Hydroxyergocalciferol (6,19,19-d3) solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28D3H41O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.67
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Isotopic purity:
97 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solution
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
97 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solution
concentration
50 μg/mL in ethanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
mp
-144.0 °C
application(s)
detection
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1/i1D2,13D
InChI key
KJKIIUAXZGLUND-AJMWPXNJSA-N
General description
25-Hydroxyvitamin D2 (ergocalciferol or 25-hydroxycalciferol) is a metabolite of vitamin D found in the liver. It is one of the most common forms of vitamin D circulating in the body and plays an important role in determining vitamin D deficiency.5}
25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D2 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Application
25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry.
Packaging
1 mL in ampule
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
740209740071739596
description
50 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
description
5 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
description
100 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
description
100 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
solution
form
solution
form
liquid
Still not finding the right product?
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)