Przejdź do
705233
1-Decanethiol
99%
Synonim(y):
DT, Decyl mercaptan, Mercaptan C10
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.35
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-584-2
Beilstein/REAXYS Number:
1735223
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.457 (lit.), n20/D 1.458 (lit.)
bp
114 °C/13 mmHg (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCS
InChI
1S/C10H22S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
VTXVGVNLYGSIAR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Decanethiol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)