Merck
ANV00248
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydro-1H-pyrrole hydrochloride
AldrichCPR
Wybierz wielkość
1 G
550,00 zł
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
550,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
ciąg SMILES
Cl.C1NCC=C1
InChI
1S/C4H7N.ClH/c1-2-4-5-3-1;/h1-2,5H,3-4H2;1H
Klucz InChI
GBGHNSYFGCVGDX-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heng-Yun Ye et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(42), 11242-11247 (2014-09-10)
Hybrid organo-metal halide perovskite materials, such as CH3NH3PbI3, have been shown to be some of the most competitive candidates for absorber materials in photovoltaic (PV) applications. However, their potential has not been completely developed, because a photovoltaic effect with an