Merck
709573
Sigma-Aldrich
Desmethylraclopride
98% (CP)
Synonim(y):
Desmethylraclopride, 3,5-Dichloro-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2,6-dihydroxybenzamide, O-Desmethylraclopride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18Cl2N2O3
Masa cząsteczkowa:
333.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
metody
PET imaging: suitable
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2O
InChI
1S/C14H18Cl2N2O3/c1-2-18-5-3-4-8(18)7-17-14(21)11-12(19)9(15)6-10(16)13(11)20/h6,8,19-20H,2-5,7H2,1H3,(H,17,21)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
DPQOMEPZWBXAMA-QMMMGPOBSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)