Merck
709379
Sigma-Aldrich
Indazole-4-boronic acid hydrochloride
Synonim(y):
Indazol-4-ylboronic acid hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8BClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
mp
173-177 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.OB(O)c1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C7H7BN2O2.ClH/c11-8(12)6-2-1-3-7-5(6)4-9-10-7;/h1-4,11-12H,(H,9,10);1H
Klucz InChI
PAILGUQNESDYLX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of trisubstituted pyrimidines as phosphatidylinositol 3-kinase inhibitors
  • Preparation of bisphosphonate inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3