Merck
709344
Sigma-Aldrich
5-(5-Methylthiophen-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
96-100 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
Cc1ccc(s1)-c2ccc(C=O)s2
InChI
1S/C10H8OS2/c1-7-2-4-9(12-7)10-5-3-8(6-11)13-10/h2-6H,1H3
Klucz InChI
HLFSBWRCOPCECM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)