Merck
708232
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
97%
Wybierz wielkość
250 MG
75,50 zł
75,50 zł
Cena katalogowa151,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
75,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4F3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
75,50 zł
Cena katalogowa151,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
157-162 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-1-2-11-5(3-4)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
Klucz InChI
BPRWTROIQXSSOC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)