Merck
730173
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
Wybierz wielkość
500 MG
70,00 zł
70,00 zł
Cena katalogowa140,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
70,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4F3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
70,00 zł
Cena katalogowa140,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
217-223 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccnc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-4(6(12)13)1-2-11-5/h1-3H,(H,12,13)
Klucz InChI
BZFGKBQHQJVAHS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)