Merck
708089
Sigma-Aldrich
(S)-Daipen
97%
Synonim(y):
(2S)-(−)-1,1-Bis(4-methoxyphenyl)-3-methyl-1,2-butanediamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]22/D −2.4°, c = 0.5 in chloroform
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(N)([C@@H](N)C(C)C)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C19H26N2O2/c1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-13,18H,20-21H2,1-4H3/t18-/m0/s1
Klucz InChI
WDYGPMAMBXJESZ-SFHVURJKSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)