Merck
700851
Sigma-Aldrich
(S)-Xyl-SDP
Synonim(y):
(S)-(−)-7,7′-Bis[di(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-1,1′-spirobiindane, (S)-(−)-7,7′-Bis[di(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiindene
Wybierz wielkość
50 MG
1220,00 zł
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1220,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H50P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
700.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
aktywność optyczna
[α]22/D −62.0°, c = 1 in chloroform
przydatność reakcji
reagent type: ligand
mp
>300 °C
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3cccc4CCC5(CCc6cccc(P(c7cc(C)cc(C)c7)c8cc(C)cc(C)c8)c56)c34
InChI
1S/C49H50P2/c1-31-19-32(2)24-41(23-31)50(42-25-33(3)20-34(4)26-42)45-13-9-11-39-15-17-49(47(39)45)18-16-40-12-10-14-46(48(40)49)51(43-27-35(5)21-36(6)28-43)44-29-37(7)22-38(8)30-44/h9-14,19-30H,15-18H2,1-8H3
Klucz InChI
AZSBNBQMIMQOPG-UHFFFAOYSA-N
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)