Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 254,00 zł |
Informacje o tej pozycji
254,00 zł
form
powder
Quality Segment
optical activity
[α]20/D +60, c = 0.1 in chloroform
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
mp
256-261 °C
functional group
phosphine
SMILES string
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3ccc4OCOc4c3-c5c6OCOc6ccc5P(c7cc(C)cc(C)c7)c8cc(C)cc(C)c8
InChI
1S/C46H44O4P2/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38/h9-24H,25-26H2,1-8H3
InChI key
XJJVPYMFHXMROQ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥94% | description ≥94% | description technical grade |
| reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability reagent type: ligand |
| functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 256-261 °C | mp - | mp 231-235 °C | mp - |
| optical activity [α]20/D +60, c = 0.1 in chloroform | optical activity - | optical activity [α]20/D -11°, c = 0.5 in chloroform | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?