Merck
705330
Sigma-Aldrich
Spermine-(butyl-d8) tetrahydrochloride
97 atom % D, 95% (CP)
Synonim(y):
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine-d8(butane-d8) tetrahydrochloride
Wybierz wielkość
5 MG
2040,00 zł
10 MG
3650,00 zł
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
2040,00 zł
10 MG
3650,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D8H18N4· 4HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
97 atom % D
Poziom jakości
Próba
95% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+8
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.Cl.Cl.Cl.[2H]C([2H])(NCCCN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H/i1D2,2D2,7D2,8D2;;;;
Klucz InChI
XLDKUDAXZWHPFH-XDLCHPJXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)