Product 740780 is soluble in water at <1mg/mL, DMSO at 55mg/mL, and ethanol at 55mg/mL. Product A3658 is soluble in water at 50mg/mL and DMSO at 100mg/mL.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5860,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 760,00 zł 9146,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5860,00 zł
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
95% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
257-259 °C (lit.)
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.NCCCN[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]N
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H/i1+1,2+1,4+1,6+1;;;
InChI key
LCNBIHVSOPXFMR-GOOBRNBHSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C, 95% (CP) | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 16O, 99% (CP) |
| mass shift M+4 | mass shift M+2 (per repeating unit) | mass shift M+6 | mass shift M+6 |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay 95% (CP) | assay - | assay - | assay 99% (CP) |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 16O |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| form powder | form solid | form solid | form liquid |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the solubility of product 740780 (CAS 1313734-84-7)? What is the solubility of product A3658 (CAS 34450-15-2)?