Merck
491136
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane-2,2,3,3-d4 dihydrochloride
98 atom % D
Synonim(y):
1,4-Butanediamine-2,2,3,3-d4 dihydrochloride, Putrescine-2,2,3,3-d4 dihydrochloride
Wybierz wielkość
500 MG
5660,00 zł
5660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
5660,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCH2CD2CD2CH2NH2·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
5660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
Cl.Cl.[2H]C([2H])(CN)C([2H])([2H])CN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H/i1D2,2D2;;
Klucz InChI
XXWCODXIQWIHQN-RIZDZYNXSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dana M Hardbower et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(5), E751-E760 (2017-01-18)
Macrophage activation is a critical step in host responses during bacterial infections. Ornithine decarboxylase (ODC), the rate-limiting enzyme in polyamine metabolism, has been well studied in epithelial cells and is known to have essential roles in many different cellular functions.