Merck
615560
Sigma-Aldrich
1,4-Diamino(butane-d8) dihydrochloride
98 atom % D
Synonim(y):
1,4-Butane-d8-diamine dihydrochloride, Putrescine-d8 dihydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
NH2(CD2)4NH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H/i1D2,2D2,3D2,4D2;;
Klucz InChI
XXWCODXIQWIHQN-VHGLFXLXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guido Pelletti et al.
Forensic science international, 297, 221-227 (2019-03-05)
Among the several techniques proposed for the estimation of the Post Mortem Interval (PMI), the analysis of odorous amines has been applied in the past, with conflicting results. The aims of this study are: (i) to develop and validate a