Merck
704571
Sigma-Aldrich
Bis(8-hydroxy-2-methylquinoline)-(4-phenylphenoxy)aluminum
95%
Synonim(y):
BAlq
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H25AlN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
512.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
powder
mp
207-214 °C
λmaks.
259 nm
fluorescencja
λem 334, 477 nm in THF
Wydajność urządzenia OLED
ITO/CuPc/NPD/CBP:Firpic (6%)/BAlq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. EQE: 4.5 %
ciąg SMILES
Cc1ccc2cccc(O[Al](Oc3ccc(cc3)-c4ccccc4)Oc5cccc6ccc(C)nc56)c2n1
InChI
1S/C12H10O.2C10H9NO.Al/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10;2*1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7;/h1-9,13H;2*2-6,12H,1H3;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
UFVXQDWNSAGPHN-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Electron Transport Layer (ETL) material
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Recent progress of molecular organic electroluminescent materials and devices
Hung, L.S.; et al.
Materials Science & Engineering. R, Reports : A Review Journal, 39, 143 - 222 (2002)
Produkty
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study