Przejdź do
444561
Tris-(8-hydroxyquinoline)aluminum
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
8-Hydroxyquinoline aluminum salt, Alq3, Aluminum 8-hydroxyquinolinate, Aluminum oxinate, Tris-(8-hydroxyquinolinato)aluminum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
396,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H18AlN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
459.43
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
218-227-0
MDL number:
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Emissive Layer
Quality Segment
assay
99.995% trace metals basis
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
orbital energy
LUMO -3.3 eV , LUMO 3.3 eV 
OLED device performance
ITO/MoO3/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 20000 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.2 %
  • Turn-On Voltage: 2.8 V
, ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 4.3 V
, ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 24529 Cd/m2
  • Max. EQE: 17 %
  • Turn-On Voltage: 2.7 V
, ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 207839 Cd/m2
  • Max. EQE: 21.6 %
  • Turn-On Voltage: 2.1 V
, ITO/m-MTDATA/NPD/TTPhPhB/Alq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 9100 Cd/m2
  • Max. EQE: 2.5 %
  • Turn-On Voltage: 3.2 V
SMILES string
O([Al](Oc1cccc2cccnc12)Oc3cccc4cccnc34)c5cccc6cccnc56
InChI
1S/3C9H7NO.Al/c3*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h3*1-6,11H;/q;;;+3/p-3
InChI key
TVIVIEFSHFOWTE-UHFFFAOYSA-K
General description
Alq3 crystals exist in two isomeric states, meridional and facial isomers. A third isomeric state ( γ) was studied by X-ray diffraction, the δ-Alq3 transforms into γ-form at ~180°C. Mechanism of the Alq3 phosphorescence has been studied.
Application
Key green-light emitting and electron transport material for OLEDs.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
56391944959832502
description
99.995% trace metals basis
description
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
description
powder, 99.99% trace metals basis
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (perchloric acid titration)
assay
99.995% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99% (perchloric acid titration)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
>300 °C (lit.)
mp
190 °C (lit.)
mp
190 °C (lit.)
mp
72.5-74.0 °C, 72.5-75 °C
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
orbital energy
LUMO 3.3 eV , LUMO -3.3 eV 
orbital energy
-
orbital energy
-
orbital energy
-
description
Emissive Layer
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris-(8-hydroxyquinoline)aluminum
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)