Przejdź do
701491
Silicon dioxide, alumina doped
nanoparticles, dispersion, <50 nm particle size, 20 wt. % in H2O, ≥99.9% trace metals basis
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
silicic anhydride, alumina doped preparation
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
473,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(SiO2)x(Al2O3)y
Masa cząsteczkowa:
60.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
473,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
dispersion, nanoparticles
composition
aluminum, 7.5 wt. %
reaction suitability
core: silicon
sustainability
Sustainability features
concentration
20 wt. % in H2O
surface area
75.5 m2/g , BET
particle size
<50 nm
pH
4-6(neat)
density
1.087 g/mL at 25 °C
greener alternative category
SMILES string
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product and can be used as an alternative anode in lithium ion batteries due to its high energy storage capacity, low working potential, and abundance, offering a greener, potentially more sustainable option for energy storage. Click here for more information.
Contains 0.025 wt. % Ammonium hydroxide.
Legal Information
Product of Engi-Mat Co.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)