Przejdź do
699152
Bathocuproine
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline, BCP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H20N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.45
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-240-5
Beilstein/REAXYS Number:
306714
MDL number:
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
sublimed grade
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
279-283 °C (lit.), 285 °C (DSC)
density
±1.173 g/cm3 (Predicted)
λmax
277 nm
fluorescence
λem 386 nm in THF
orbital energy
HOMO 7 eV , LUMO 3.5 eV 
OLED device performance
ITO/CuPc/NPD/TCTA/mCP:Firpic (6%)/BCP/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. EQE: 4.2 %
, ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 4.3 V
, ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 24529 Cd/m2
  • Max. EQE: 17 %
  • Turn-On Voltage: 2.7 V
, ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 207839 Cd/m2
  • Max. EQE: 21.6 %
  • Turn-On Voltage: 2.1 V
greener alternative category
SMILES string
Cc1cc(-c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)-c5ccccc5
InChI
1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3
InChI key
STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
General description
Bathocuproine (BCP) is a widely utilized material for interfacial modification that has significantly enhanced the performance of both organic solar cells (OSCs) and perovskite solar cells (PSCs).
TGA/DSC Lot specific scans available upon request
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Electron transport organic materials have the chemical functionality to transport electrons and are used as electron transport layer in OLED devices. Click here for more information.
Application
Bathocuproine (BCP) can be used as a:
  • Classic cathode interlayer (CIL) in organic light-emitting diodes and fullerene-based bilayer-structured organic solar cells (OSCs).[1]
  • Hole-blocking layer between electron transport layer (ETL) and metal electrode in perovskite solar cells.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
932663140910699195
description
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
description
≥99% (HPLC)
description
96%
description
sublimed grade, 99.9% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
279-283 °C (lit.), 285 °C (DSC)
mp
279-283 °C (lit.)
mp
279-283 °C (lit.)
mp
277.9 °C (typical, DSC), 281-285 °C
fluorescence
λem 386 nm in THF
fluorescence
λem 386 nm±10 nm in THF
fluorescence
-
fluorescence
-
grade
sublimed grade
grade
sublimed grade
grade
-
grade
sublimed grade
orbital energy
HOMO 7 eV , LUMO 3.5 eV 
orbital energy
HOMO 6.4 eV , LUMO 2.9 eV 
orbital energy
HOMO 7 eV , LUMO 3.5 eV 
orbital energy
HOMO 6 eV , LUMO 2.9 eV 
greener alternative category
, Enabling
greener alternative category
Enabling
greener alternative category
, Enabling
greener alternative category
Enabling,
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bathocuproine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?