Merck
679690
Sigma-Aldrich
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
Wybierz wielkość
1 G
177,80 zł
177,80 zł
Cena katalogowa254,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
177,80 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4FNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
177,80 zł
Cena katalogowa254,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(C#N)c(F)c1
InChI
1S/C8H4FNO2/c9-7-3-5(8(11)12)1-2-6(7)4-10/h1-3H,(H,11,12)
Klucz InChI
ZWKNDLMYSLLMRF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)