Kluczowe dokumenty
569437
tert-Butylsulfinyl chloride
97%
Synonim(y):
1,1-Dimethylethanesulfinyl chloride, 2-Methyl-2-propanesulfinyl chloride, 2-Methylpropane-2-sulfinic chloride, tert-Butylthionyl chloride
Wybierz wielkość
247,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
247,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4830 (lit.)
bp
53-54 °C/19 mmHg (lit.)
gęstość
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)S(Cl)=O
InChI
1S/C4H9ClOS/c1-4(2,3)7(5)6/h1-3H3
Klucz InChI
ZLJKQOWJEZSNBE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51.7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?