Przejdź do
692204
(R)-[(RuCl(SEGPHOS®))2(μ-Cl)3][NH2Me2]
Synonim(y):
Dimethylammonium dichlorotri(μ-chloro)bis[(R)-(+)-5,5′-bis(diphenylphosphino)-4,4′-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
137,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NH2+[C76H56Cl5O8P4Ru2]-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1646.64
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
eCl@ss:
32160702
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
core: ruthenium
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
functional group
amine, phosphine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.[Cl-].CNC.[Cl+]1[Ru-]2[Cl+][Ru-]1[Cl+]2.C3Oc4ccc(P(c5ccccc5)c6ccccc6)c(c4O3)-c7c8OCOc8ccc7P(c9ccccc9)c%10ccccc%10.C%11Oc%12ccc(P(c%13ccccc%13)c%14ccccc%14)c(c%12O%11)-c%15c%16OCOc%16ccc%15P(c%17ccccc%17)c%18ccccc%18
InChI
1S/2C38H28O4P2.C2H7N.2ClH.3Cl.2Ru/c2*1-5-13-27(14-6-1)43(28-15-7-2-8-16-28)33-23-21-31-37(41-25-39-31)35(33)36-34(24-22-32-38(36)42-26-40-32)44(29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30;1-3-2;;;;;;;/h2*1-24H,25-26H2;3H,1-2H3;2*1H;;;;;/q;;;;;3*+1;2*-1/p-1
InChI key
RENFEASRVBXAEN-UHFFFAOYSA-M
General description
(R)-[(RuCl(SEGPHOS®))2(μ-Cl)3][NH2Me2] is a ruthenium-based catalyst generally used in the asymmetric hydrogenation reactions of ketones. SEGPHOS®, the chiral ligand and its ruthenium-based catalysts are developed and commercialized by Takasago International Corporation.
Legal Information
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136, 3549390
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
692441692433692328
description
-
description
-
description
-
description
-
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
core: ruthenium
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
core: ruthenium
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
core: ruthenium
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
core: ruthenium
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
functional group
amine, phosphine
functional group
amine, phosphine
functional group
amine, phosphine
functional group
phosphine, amine
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)