Kluczowe dokumenty
699624
Carbon, mesoporous
nanopowder, graphitized, less than 250 ppm Al, Ti, Fe, Ni, Cu, and Zn combined
Synonim(y):
Graphite nanoparticles, Graphitized carbon, Graphitized carbon black
Wybierz wielkość
895,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
895,00 zł
Polecane produkty
Formularz
nanopowder
powierzchnia
50-100 m2/g
wielkość porów
0.25 cm3/g pore volume (typical)
137 Å average pore diameter (typical)
bp
4827 °C
mp
3654-3697 °C
gęstość
1.828 g/cm3 (absolute, typical)
gęstość nasypowa
0.075 g/cm3
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
morphology and loss of barrier function in human
bronchial epithelium at noncytotoxic doses
Produkty
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
Materiały mezoporowate obejmują szereg porowatych krzemianów o wysokiej powierzchni, które znajdują zastosowanie w adsorpcji gazów, dostarczaniu leków, diagnostyce i katalizie.
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.
Niedawny popyt na pojazdy elektryczne i hybrydowe, w połączeniu z obniżką cen, spowodował, że akumulatory litowo-jonowe (LIB) stały się coraz bardziej popularną formą technologii akumulatorów.