Merck
517747
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, mesoporous
MSU-X (wormhole), average pore size 3.8 nm
Synonim(y):
Alumina
Wybierz wielkość
5 G
742,00 zł
742,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
742,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Al2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.96
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352311
eCl@ss:
38120402
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
742,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
opis
molecular sieve
Formularz
powder
wielkość cząstki
5.65 μm (avg.)
wielkość porów
3.8 nm average pore size
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Klucz InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
G Siddiqi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(32), 14349-14353 (2015-07-23)
A simple one-step and gram-scale synthesis of [Au5Mes5] from AuCl3 was developed, and this molecular precursor was used to generate Au nanoparticles on SiO2 and Al2O3. While [Au5Mes5] does not react with surface silanols and is only physisorbed, its incipient
Michele Tonelli et al.
ChemMedChem, 10(6), 1040-1053 (2015-05-01)
Multitarget therapeutic leads for Alzheimer's disease were designed on the models of compounds capable of maintaining or restoring cell protein homeostasis and of inhibiting β-amyloid (Aβ) oligomerization. Thirty-seven thioxanthen-9-one, xanthen-9-one, naphto- and anthraquinone derivatives were tested for the direct inhibition
Chien-Chih Lin et al.
Nanoscale, 5(17), 8090-8097 (2013-07-25)
We demonstrated a promising route for enhancing temperature sensitivity, improving saturation voltage, and reducing power consumption of the MOS(p) tunneling temperature sensors by introducing ultrathin Al2O3 into the dielectric stacks. Detailed illustrations of the working mechanism and device concept are
Jaakko Akola et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(25), 10129-10134 (2013-06-01)
Glass formation in the CaO-Al2O3 system represents an important phenomenon because it does not contain typical network-forming cations. We have produced structural models of CaO-Al2O3 glasses using combined density functional theory-reverse Monte Carlo simulations and obtained structures that reproduce experiments
Colin J Ingham et al.
Biotechnology advances, 30(5), 1089-1099 (2011-08-23)
Porous aluminum oxide (PAO) is a ceramic formed by an anodization process of pure aluminum that enables the controllable assembly of exceptionally dense and regular nanopores in a planar membrane. As a consequence, PAO has a high porosity, nanopores with
Produkty
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
Materiały mezoporowate obejmują szereg porowatych krzemianów o wysokiej powierzchni, które znajdują zastosowanie w adsorpcji gazów, dostarczaniu leków, diagnostyce i katalizie.
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Questions
  1. Is there any information about textural properties of this product? Can values of total pore volume and specific surface area be provided?
    1 answer
    1. Product number 517747 has a surface area of ~364 m2/g. Unfortunately, information on the texture and pore volume of this product is not determined.