20287
Carbotrap® Adsorbent
matrix Carbotrap® B, 20-40 mesh, bottle of 10 g
Wybierz wielkość
3040,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3040,00 zł
Polecane produkty
linia produktu
Carbotrap®
Poziom jakości
Formularz
granular
opakowanie
bottle of 10 g
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
~100 m2/g
Matryca
Carbotrap® B
grupa aktywna macierzy
carbon
wielkość cząstki
20-40 mesh
wielkość porów
0 Å pore diameter
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
gęstość
~0.38 g/mL (free fall density)
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
- Granular
- Friable
- Used for molecules with an analyte size relative to C3-C20+ n-alkanes
- Hydrophobic (can be used in high humidity environments)
Generally, GCB adsorbents offer weaker relative adsorptive strength compared to carbon molecular sieve (CMS) adsorbents, and similar relative adsorptive strength compared to spherical graphitized polymer carbon (SGPC) adsorbents. Our Carbotrap products are a type of GCB adsorbent.
- Particles are 20/40 mesh
- These large particles allow high flow rates without excessive pressure drops
For more information about any of our specialty carbon adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/carbon
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)