Kluczowe dokumenty
699535
6,6′-[(3,3′-Di-tert-butyl-5,5′-dimethoxy-1,1′-biphenyl-2,2′-diyl)bis(oxy)]bis(dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin)
97%
Synonim(y):
BiPhePhos
Wybierz wielkość
278,00 zł
Cena katalogowa556,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
278,00 zł
Cena katalogowa556,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
128-133 °C
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1cc(c(OP2Oc3ccccc3-c4ccccc4O2)c(c1)C(C)(C)C)-c5cc(OC)cc(c5OP6Oc7ccccc7-c8ccccc8O6)C(C)(C)C
InChI
1S/C46H44O8P2/c1-45(2,3)37-27-29(47-7)25-35(43(37)53-55-49-39-21-13-9-17-31(39)32-18-10-14-22-40(32)50-55)36-26-30(48-8)28-38(46(4,5)6)44(36)54-56-51-41-23-15-11-19-33(41)34-20-12-16-24-42(34)52-56/h9-28H,1-8H3
Klucz InChI
WUFGFUAXCBPGOL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?