Merck
M20404
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
98%
Synonim(y):
3,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Wybierz wielkość
1 G
142,80 zł
10 G
959,00 zł
142,80 zł
Cena katalogowa204,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
142,80 zł
10 G
959,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(NH2)2·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.09
Beilstein:
3699636
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
142,80 zł
Cena katalogowa204,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
206-209 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.Cl.COc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2O.2ClH/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4H,8-9H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
SXCHMHOBHJOXGC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)