Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 231,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 491,00 zł |
Informacje o tej pozycji
231,00 zł
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
expl. lim.
12 %
refractive index
n20/D 1.4665 (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.CCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCC)CCCCCCCCC.CCCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C31H66N.C28H60N.C25H54N.3ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32(4,30-27-24-21-18-15-12-9-6-2)31-28-25-22-19-16-13-10-7-3;1-5-8-11-14-17-20-23-26-29(4,27-24-21-18-15-12-9-6-2)28-25-22-19-16-13-10-7-3;1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;;;/h5-31H2,1-4H3;5-28H2,1-4H3;5-25H2,1-4H3;3*1H/q3*+1;;;/p-3
InChI key
RMQKQYWUFZNCMA-UHFFFAOYSA-K
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥99.995% trace metals basis | description 99.995% trace metals basis | description 99.99% trace metals basis |
| density 0.898 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.17 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.07 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.4665 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| vapor density >1 (vs air) | vapor density - | vapor density - | vapor density - |
| form liquid | form solid | form solid | form powder |
| expl. lim. 12 % | expl. lim. - | expl. lim. - | expl. lim. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
109.9 °F - closed cup
flash_point_c
43.3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?