Przejdź do
255165
Tributylmethylammonium chloride solution
75 wt. % in H2O
Synonim(y):
Methyltributylammonium chloride solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
132,00 zł
99,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
407,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3N[CH3(CH2)3]3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.84
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
99,00 zł
Cena katalogowa132,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
7.9 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
77.2%
form
liquid
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
concentration
75 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.4682
bp
152 °C
density
0.964 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Cl-].CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.ClH/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
IPILPUZVTYHGIL-UHFFFAOYSA-M
General description
Tributylmethylammonium chloride (TBMAC) is a quaternary ammonium salt commonly used as a phase-transfer catalyst in various organic synthesis reactions. It can also be used in the preparation of ionic liquids.
Application
Tributylmethylammonium chloride solution is used as a phase transfer catalyst in the synthesis of ɛ-caprolactone by Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone in the presence of KHSO5 as an oxidizing agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7044490802669962
description
75 wt. % in H2O
description
≥98.0% (T)
description
≥98.0%
description
≥97.0% (T)
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
assay
77.2%
assay
≥98.0% (T)
assay
≥98.0%
assay
≥97.0% (T)
form
liquid
form
crystals
form
crystals
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.964 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
-
bp
152 °C
bp
-
bp
-
bp
-
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)