Przejdź do zawartości
90802
Tributylmethylammonium bromide
≥98.0%, crystals
Synonim(y):
Methyltributylammonium bromide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)3N(Br)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.29
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
253-313-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3704268
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tributylmethylammonium bromide, ≥98.0%
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[Br-].CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.BrH/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DHAWHVVWUNNONG-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)