Merck
694649
Sigma-Aldrich
Lumidot CdSe/ZnS
530, core-shell type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Synonim(y):
QD, Quantum dot semiconductor nanocrystal
About This Item
Kod UNSPSC:
26111700
Poziom jakości
Formularz
dispersion
dostępność
not available in USA
stężenie
5 mg/mL in toluene
wielkość cząstki
3.3 nm
bp
110 °C
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C
ε (współczynnik ekstynkcji)
0.065 x 105 M-1cm-1
fluorescencja
λex 515 nm; λem 530 nm FWHM <40 nm, quantum yield ≥30%
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Green emitting quantum dot nanoparticles
Informacje prawne
Product of Nanoco Technologies sold under US and worldwide patents.
Lumidot is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liisa M Hirvonen et al.
Journal of biophotonics, 13(2), e201960099-e201960099 (2019-10-30)
We report on wide-field time-correlated single photon counting (TCSPC)-based fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM) with lightsheet illumination. A pulsed diode laser is used for excitation, and a crossed delay line anode image intensifier, effectively a single-photon sensitive camera, is used