Merck
776777
Sigma-Aldrich
InP/ZnS quantum dots
stabilized with oleylamine ligands, fluorescence λem 620 nm, 5 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Cadmium free core shell quantum dots, Cadmium free quantum dots, Core/Shell heavy metal free quantum dots, Fluorescent nanocrystals
Wybierz wielkość
5 ML
2850,00 zł
2850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
2850,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
InP/ZnS
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
2850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
5 mg/mL in toluene
fluorescencja
FWHM <70 nm, quantum yield ~30%
λem 620 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
InP/ZnS core shell nanocrystals are Cadmium free/heavy metal free quantum dots suitable for different applications like light emitting diodes (LEDs; display; biomedical applications. The toxicity of Cd compounds
and the corresponding regulations worldwide makes these InP/ZnS quantum dots as more desirable alternatives for consumer applications.
Inne uwagi
Material has a shelf life of at least 1 year (stored at 4-10°C in the dark under inert gas such as nitrogen or argon)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Lungs, Respiratory system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yusra A Alyafee et al.
International journal of nanomedicine, 13, 199-208 (2018-01-19)
Anastrozole (ANS) is an aromatase inhibitor that is widely used as a treatment for breast cancer in postmenopausal women. Despite the wide use of ANS, it is associated with serious side effects due to uncontrolled delivery. In addition, ANS exhibits
Greco; T.
Proc. SPIE: Int. Soc. Opt. Eng., 8424(NanophotonicsIV, 842439/1-842439/1 (2012)
Patrick T K Chin et al.
Biomaterials, 31(26), 6823-6832 (2010-07-14)
Fluorescence molecular imaging is rapidly increasing its popularity in image guided surgery applications. To help develop its full surgical potential it remains a challenge to generate dual-emissive imaging agents that allow for combined visible assessment and sensitive camera based imaging.
Arun Narayanaswamy et al.
ACS nano, 3(9), 2539-2546 (2009-08-18)
Visual color changes between 300 and 510 K were observed in the photoluminescence (PL) of colloidal InP/ZnS core-shell nanocrystals. A subsequent study of PL spectra in the range 2-510 K and fitting the temperature dependent line shift and line width
Produkty
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.
Zobacz wszystko