Przejdź do
776750
InP/ZnS quantum dots
stabilized with oleylamine ligands, fluorescence λem 530 nm, 5 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Cadmium free core shell quantum dots, Cadmium free quantum dots, Core/Shell heavy metal free quantum dots, Fluorescent nanocrystals
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
InP/ZnS
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
26111700
3060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
concentration
5 mg/mL in toluene
fluorescence
FWHM <60 nm, quantum yield ~30%, λem 530 nm
storage temp.
2-8°C
Application
InP/ZnS core shell nanocrystals are Cadmium free/heavy metal free quantum dots suitable for different applications like light emitting diodes (LEDs; display; biomedical applications. The toxicity of Cd compounds and the corresponding regulations worldwide makes these InP/ZnS quantum dots as more desirable alternatives for consumer applications.
Other Notes
Material has a shelf life of at least 1 year (stored at 4-10°C in the dark under inert gas such as nitrogen or argon)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
776785776769776793
description
stabilized with oleylamine ligands, fluorescence λem 530 nm, 5 mg/mL in toluene
description
stabilized with oleylamine ligands, fluorescence λem 650 nm, 5 mg/mL in toluene
description
stabilized with oleylamine ligands, fluorescence λem 590 nm, 5 mg/mL in toluene
description
stabilized with oleylamine ligands, fluorescence λem 560 nm, 5 mg/mL in toluene
fluorescence
λem 530 nm, FWHM <60 nm, quantum yield ~30%
fluorescence
FWHM <70 nm, quantum yield ~25%, λem 650 nm
fluorescence
λem 590 nm, FWHM <80 nm, quantum yield ~40%
fluorescence
FWHM <85 nm, quantum yield ~25%, λem 560 nm
concentration
5 mg/mL in toluene
concentration
5 mg/mL in toluene
concentration
5 mg/mL in toluene
concentration
5 mg/mL in toluene
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under InP/ZnS quantum dots
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Lungs
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4.0 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
22398-80-7 + 108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)