Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1680,00 zł
Application
Protocol to make QD solutions (dispersing QDs into solutions):
1. Weigh desired amount of the quantum dot powder and put it in a glass vial;
2. Add desired amount of the solvent, i.e. toluene, chloroform, hexane, etc. (mostly non-polar organic solvents) in the vial and shake the vial;
3. If there is any solid left in the vial after shaking, sonicate the vial for 30~60 seconds to get the quantum dot powder well dispersed. If required dilute the solution further.
Material has a shelf life of around 3 years if stored properly. Store at room temperature (4-25 °C); do not freeze. Should not be exposed to extreme temperatures.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 600 nm, solid | description stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 540 nm, solid | description stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 620 nm, solid | description stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 560 nm, solid |
| fluorescence λem 600 nm | fluorescence λem 540 nm | fluorescence λem 620 nm | fluorescence λem 560 nm |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Kidney,Bone, Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
supp_hazards
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1306-24-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?