The refractive index (n) for this material is 1.577. No data is available for the extinction coefficient (k). The average core diameter of the quantum dots is 4 to 4.5 nanometers. The shell thickness ranges from 6 to 7 nanometers. The total diameter is 11 to 12 nanometers.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1480,00 zł
description
Emissive Layer
Quality Segment
form
liquid
concentration
5 mg/mL in toluene
fluorescence
FWHM 25-30 nm, λem 650 nm, , quantum yield ≥70
functional group
oleic acid
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description oleic acid functionalized, fluorescence λem 650 nm, 5 mg/mL in toluene | description oleic acid functionalized, fluorescence λem 580 nm, 5 mg/mL in toluene | description amine functionalized, fluorescence λex 650 nm, 1 mg/mL in water | description carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 560 nm, 1 mg/mL in water |
| functional group oleic acid | functional group oleic acid | functional group amine | functional group carboxylic acid |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| description Emissive Layer | description Emissive Layer | description - | description - |
| fluorescence λem 650 nm, , quantum yield ≥70, FWHM 25-30 nm | fluorescence FWHM 23-28 nm, , quantum yield ≥70%, λem 580 nm | fluorescence FWHM 25-30 nm, λex 650 nm, , quantum yield ≥50% | fluorescence , quantum yield ≥50%, FWHM 23-28 nm, λem 560 nm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1306-24-7 + 108-88-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Do you have the n and k (refractive index and extinction coefficient) data for this material? Structural Dimensions: What are the average core diameter and shell thickness for these Quantum Dots?